Kluczowe dokumenty
P8996
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PINCH-1 antibody produced in mouse
clone PINCH-C58, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PINCH-C58, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
hamster, bovine, mouse, monkey, canine, human, rat
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract from 293T cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIMS1(3987)
mouse ... Lims1(110829)
rat ... Gcc2(309798)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-PINCH-1 (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy PINCH-C58 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka (komórki NS1) i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych peptydem ludzkiego PINCH1, sprzężonym z KLH. Białko 1 zawierające domenę LIM i antygen komórek starzejących się (LIMS1) lub szczególnie interesujące nowe białko Cys-His 1 (PINCH-1) ulega powszechnej ekspresji. Posiada pięć domen LIM. Posiada bogaty w leucynę sygnał eksportu jądrowego (NES) i sygnał lokalizacji jądrowej (NLS) na C-końcu. Ludzkie PINCH-1 i 2 są kodowane przez dwa różne geny, które są w 82% identyczne pod względem sekwencji aminokwasowej.
Immunogen
peptide corresponding to amino acids 281-299 of human PINCH-1, conjugated to KLH.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-PINCH-1 wytwarzane u myszy zostało użyte w:
  • teście immunoenzymatycznym (ELISA)
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacji
  • koimmunoprecypitacja
Działania biochem./fizjol.
Interakcja z białkami PINCH (PINCH-1 i 2) jest ważna dla lokalizacji białka kinazy związanego z integryną w miejscach kontaktu z macierzą komórkową. Odgrywa kluczową rolę w adhezji komórka-matryca. PINCH2 ulega koekspresji i kolokalizacji z kompleksem PINCH-1/ILK. PINCH1 oddziałuje z białkiem guza Wilmsa 1 (WT1) w podocytach. Podwyższoną ekspresję PINCH1 obserwuje się w ludzkim raku krtani.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PINCH1 is transcriptional regulator in podocytes that interacts with WT1 and represses podocalyxin expression
Wang D, et al.
Testing, 6(2), e17048-e17048 (2011)
High PINCH1 Expression in Human Laryngeal Carcinoma Associates with Poor Prognosis
Tsinias G, et al.
Analytical Cellular Pathology, 2018 (2018)
PINCH: More than just an adaptor protein in cellular response
Kovalevich J, et al.
Journal of Cellular Physiology, 226(4), 940-947 (2011)
Characterization of PINCH-2, a new focal adhesion protein that regulates the PINCH-1-ILK interaction, cell spreading, and migration
Zhang Y, et al.
The Journal of biological chemistry, 277(41), 38328-38338 (2002)
Iveta Dobreva et al.
Journal of proteome research, 7(4), 1740-1749 (2008-03-11)
Protein-protein interactions play an essential role in the regulation of vital biological functions. Through a network of interactions, integrin-linked kinase (ILK) functions downstream of integrin receptors to control cell spreading, migration, growth, survival, and cell cycle progression. Despite many reports