Merck
P6996
Sigma-Aldrich
Anti-PRMT1 (TK-16) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Protein Arginine Methyl Transferase 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42 kDa
reaktywność gatunkowa
monkey, hamster, mouse, rat, human
metody
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using extracts of 293T cells
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total extracts of 293T cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRMT1(3276)
mouse ... Prmt1(15469)
Opis ogólny
Gen PRMT1 jest mapowany na ludzkim chromosomie w 19q13.33.
Metylotransferaza argininowa 1 (PRMT1) jest białkiem o długości 361 aminokwasów; jej warianty splicingowe różnią się na N-końcu, dając początek trzem izoformom o długości 343, 361 i 347 aminokwasów (odpowiednio warianty 1, 2 i 3).
Specyficzność
Anty-PRMT1 (Protein Arginine Methyl Transferase 1) (TK-16) rozpoznaje PRMT1 (ok. 42 kDa) pochodzenia ludzkiego, szczurzego, mysiego, małpiego i chomiczego.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 309-324 szczurzego PRMT1 sprzężony z KLH poprzez N-końcową dodaną resztę cysteiny. Sekwencja ta jest konserwowana u ludzi i szczurów.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PRMT1 (TK-16) produkowane u królików może być stosowane w immunoblottingu i immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina enzymów metylotransferazy argininowej (PRMT) katalizuje metylację argininy podczas modyfikacji posttranslacyjnej. Enzymy te przenoszą grupę metylową z S-adenozylo-L-metioniny na atomy azotu guanidynowego reszty argininowej. PRMT są podzielone na dwa główne typy, I i II. Oba typy katalizują tworzenie monometyloargininy, ale różnią się tym, że typ I (w tym PRMT1, 3, 4 i 6) katalizuje tworzenie asymetrycznej dimetyloargininy, podczas gdy typ II (PRMT5) katalizuje tworzenie symetrycznej dimetyloargininy. Białka zaangażowane w metabolizm RNA, takie jak 68-kDa substrat związany z Src w mitozie (Sam68), są substratami dla PRMT1.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Nie zaleca się również przechowywania w zamrażarkach zabezpieczonych przed mrozem. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protein arginine methylation of non-histone proteins and its role in diseases.
Wei H, et al.
Cell Cycle, 13(1), 32-41 (2014)
Ahmad Miremadi et al.
Human molecular genetics, 16 Spec No 1, R28-R49 (2007-09-26)
The cancer epigenome is characterised by specific DNA methylation and chromatin modification patterns. The proteins that mediate these changes are encoded by the epigenetics genes here defined as: DNA methyltransferases (DNMT), methyl-CpG-binding domain (MBD) proteins, histone acetyltransferases (HAT), histone deacetylases
The role of protein arginine methyltransferases in inflammatory responses.
Kim JH, et al.
Mediators of Inflammation, 2016(1), 32-41 (2016)
The effect of PRMT1-mediated arginine methylation on the subcellular localization, stress granules, and detergent-insoluble aggregates of FUS/TLS.
Yamaguchi A and Kitajo K
Testing, 7(11), e49267-e49267 (2012)
A Scorilas et al.
Biochemical and biophysical research communications, 278(2), 349-359 (2000-12-01)
Protein arginine methyltransferases (PRMTs) regulate mRNA processing and maturation by modulating the activity of RNA-binding proteins through methylation. The cDNA for human PRMT1 (HRMT1L2) was recently identified. In this paper, we describe the complete genomic organization of the human PRMT1