P0083
PRMT1 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonim(y):
HMT1-like 2, HRMT1L2, Heterogenious nuclear ribonucleoprotein methyltransferase 1-like 2, IR1B4, Interferon receptor 1-bound protein 4, Protein arginine N-methyl transferase 1
About This Item
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous solution
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... Prmt1(60421)
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)