P3417
Dispase from Bacillus polymyxa
powder, ~0.4 unit/mg solid, suitable for cell culture
Synonim(y):
Proteinase, Bacillus polymyxa neutral
Formularz
powder
aktywność właściwa
~0.4 unit/mg solid
metody
cell culture | mammalian: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
Definicja jednostki
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37°C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
International journal of oral science, 12(1), 1-1 (2020-01-05)
Odontogenic tumours are a heterogeneous group of lesions that develop in the oral cavity region and are characterized by the formation of tumoural structures that differentiate as teeth. Due to the diversity of their histopathological characteristics and clinical behaviour, the