Kluczowe dokumenty
P2983
ANTI-FLAG® High Sensitivity, M2 coated 96-well plates
96-well, clear, polystyrene, flat bottom plate
Synonim(y):
Monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody produced in mouse, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Polecane produkty
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Poziom jakości
Materiały
polystyrene
klon
monoclonal
okres trwałości
Unopened plates are stable for 2 years. Once opened they are stable for 2 weeks.
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG1
pojemność
100-300 ng/well
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
The plate is supplied as a 96-well microtiter plate with clear sides and bottom.
Coating:
ANTI-FLAG® M2 mouse monoclonal antibody, IgG1, is coated at a reaction volume of 200 ml/well.
Blocking:
The wells are pre-blocked for convenience at 275 to 300 ml/well with a complex solution containing bovine serum albumin.
Specificity:
The plates are specific for the FLAG epitope regardless of its placement in the fusion protein: amino-terminal, Met-amino terminal, carboxy terminal or internal. Binding of the epitope is not Ca2+ dependent.
Sensitivity:
Detection of 1 ng/well of a control fusion protein was observed in an ELISA format with p-Nitrophenyl Phosphate (pNPP) as a substrate.
Capacity:
Capture of 100 to 300 ng/well of a FLAG fusion protein has been demonstrated.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Techniki oczyszczania białek, odczynniki i protokoły oczyszczania rekombinowanych białek przy użyciu metod obejmujących wymianę jonową, wykluczenie wielkości i chromatografię powinowactwa białek.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Techniki oczyszczania białek, odczynniki i protokoły oczyszczania rekombinowanych białek przy użyciu metod obejmujących wymianę jonową, wykluczenie wielkości i chromatografię powinowactwa białek.
Protein expression technologies for expressing recombinant proteins in E. coli, insect, yeast, and mammalian expression systems for fundamental research and the support of therapeutics and vaccine production.