Kluczowe dokumenty
P1247
Sigma-Aldrich
Anti-Peroxiredoxin 3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AOP1, Anti-Antioxidant Protein 1, Anti-PRDX3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~25 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
microarray: suitable
western blot: 1:4,000-1:8,000 using HeLa cell mitochondria extracts
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRDX3(10935)
Opis ogólny
Gen PRDX3 znajduje się na ludzkim chromosomie 10q26.11.
PRDX3, znane również jako białko antyoksydacyjne 1 (AOP1), MER-5 lub SP-22, należy do rodziny białek określanych jako peroksydoksyny (Prx). Jest to białko mitochondrialne.
Specyficzność
Cała surowica odpornościowa jest oczyszczana w celu uzyskania frakcji IgG surowicy odpornościowej Anti-Peroxiredoxin 3 rozpoznającej ludzką PRDX3.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 241-256 ludzkiej peroksydoksyny 3, sprzężony z KLH poprzez N-końcową resztę lizyny.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Peroxiredoxin 3 produkowane u królików zostało użyte w metodzie western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Peroksiredoksyna 3 (PRDX3) katalizuje redukcję nadtlenków w obecności tioredoksyny. Rodzina Prx została zidentyfikowana w powiązaniu z wieloma różnymi funkcjami komórkowymi, w tym kontrolą wzrostu, proliferacją, różnicowaniem i odpowiedzią na stres oksydacyjny. PRDX3 jest wymagany do utrzymania prawidłowej funkcji mitochondriów poprzez bezpośrednią aktywację przez c-Myc, co może wyjaśniać jego nadekspresję podczas transformacji nowotworowej.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania ani przechowywania w zamrażarkach zabezpieczonych przed mrozem. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peroxiredoxin III, a mitochondrion-specific peroxidase, regulates apoptotic signaling by mitochondria
Chang TM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 279(40), 41975-41984 (2004)
Afsane Bahrami et al.
Journal of cellular physiology, 233(3), 1929-1939 (2017-05-26)
Cervical cancer (CC) is the third most common malignancy in women globally, and persistent infection with the oncogenic human papillomaviruses (HPV) is recognized as the major risk factor. The pathogenesis of CC relies on the interplay between the tumorigenic properties
J G van Andel
Radiologia clinica, 46(1), 50-69 (1977-01-01)
80 patients with carcinoma of the nasopharynx classified according to TNM categories who have been treated in the RRTI between January 1947 and January 1966 are discussed. During 1947-1957 patients were treated by orthovoltage, and after this period by cobalt
Peroxiredoxin 3 levels regulate a mitochondrial redox setpoint in malignant mesothelioma cells
Cunniff B, et al.
Redox Biology, 3(40), 79-87 (2014)
Pauline J van der Watt et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(4), 560-573 (2016-02-03)
Karyopherin beta 1 (Kpnβ1) is a nuclear transport receptor that imports cargoes into the nucleus. Recently, elevated Kpnβ1 expression was found in certain cancers and Kpnβ1 silencing with siRNA was shown to induce cancer cell death. This study aimed to