Kluczowe dokumenty
P1134
Porphobilinogen
powder
Synonim(y):
5-(Aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrole-3-propanoic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥96% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
rozpuszczalność
1 M NH4OH: 10 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCc1[nH]cc(CCC(O)=O)c1CC(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4/c11-4-8-7(3-10(15)16)6(5-12-8)1-2-9(13)14/h5,12H,1-4,11H2,(H,13,14)(H,15,16)
Klucz InChI
QSHWIQZFGQKFMA-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3