Merck
P0494
Sigma-Aldrich
Anti-Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PPARδ
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 49 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PPARD(5467)
mouse ... Ppard(19015)
Specyficzność
Nie wykrywa PPARα ani PPARγ.
Immunogen
peptyd odpowiadający resztom aminokwasowym 1-14 mysiego PPARδ. Sekwencja ta jest w 86% konserwowana w sekwencji ludzkiej.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, zawierający 1 mg/ml albuminy surowicy bydlęcej i 0,05% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)