Merck
P0080
Sigma-Aldrich
Pranlukast hemihydrate
≥98% (HPLC), white, solid
Synonim(y):
8-[4(4-phenylbutoxy)benzoyl]amino-2-(5-tetrazolyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H23N5O4 · 0.5 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O.O=C(Nc1cccc2C(=O)C=C(Oc12)c3nnn[nH]3)c4ccc(OCCCCc5ccccc5)cc4.O=C(Nc6cccc7C(=O)C=C(Oc67)c8nnn[nH]8)c9ccc(OCCCCc%10ccccc%10)cc9
InChI
1S/2C27H23N5O4.H2O/c2*33-23-17-24(26-29-31-32-30-26)36-25-21(23)10-6-11-22(25)28-27(34)19-12-14-20(15-13-19)35-16-5-4-9-18-7-2-1-3-8-18;/h2*1-3,6-8,10-15,17H,4-5,9,16H2,(H,28,34)(H,29,30,31,32);1H2
Klucz InChI
MSXTUBJFNBZPGC-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Pranlukast is a subtype specific CysLT1 receptor antagonist.
Pranlukast is a subtype specific CysLT1 receptor antagonist. Leukotrienes are involved in the inflammation response and are divided into two main classes; leukotriene B4 and cysteinyl-substituted leukotrienes.
Cechy i korzyści
Związek ten jest opisany na stronie Receptory leukotrienowe w Podręczniku klasyfikacji receptorów i przekazywania sygnałów. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eun-Sol Ha et al.
Drug design, development and therapy, 9, 3257-3266 (2015-07-08)
The present study was carried out to develop an oral formulation of pranlukast hemihydrate with improved dissolution and oral bioavailability using a surface-modified microparticle. Based on solubility measurements, surface-modified pranlukast hemihydrate microparticles were manufactured using the spray-drying method with hydroxypropylmethyl