Key Documents
OH83033964
Ohaus® Conductivity Meter
Model ST300C
About This Item
Kod UNSPSC:
41115609
Materiały
epoxy shaft
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 83033964
zakres pomiaru przewodności
0.00-199.9 mS/cm
zakres pomiaru temperatury
0-100 °C
moc baterii
4 AAA, 250 hr life
Opis ogólny
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results.
Zastosowanie
Conductivity, total dissolved solids (TDS) measurement
Cechy i korzyści
Automatic temperature compensation, adjustable temperature coefficient
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.