About This Item
Kod UNSPSC:
41115603
Polecane produkty
Materiały
epoxy shaft
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 83033961
ORP measuring range
-1999-+1999 mV
zakres pomiaru pH
0.00-14.00 pH unit
zakres pomiaru temperatury
0-100 °C
moc baterii
4 AAA, 250 hr life
Opis ogólny
Łatwy w użyciu i dokładny dzięki prostemu procesowi kalibracji, automatycznej kompensacji temperatury i szybkim wynikom. Idealny do bezpiecznego użytkowania w terenie dzięki stojakowi na miernik, paskowi na nadgarstek i wytrzymałej obudowie IP54.
Zastosowanie
Pomiar pH, potencjału oksydacyjno-redukcyjnego (ORP)
Cechy i korzyści
Automatyczna i ręczna kompensacja temperatury, automatyczne rozpoznawanie bufora, ikona kalibracji
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)