OH30467747
Ohaus® Compass Energy Efficient Portable Balance
Model CX2200P, weighing capacity 2200 g, resolution: 1 g, AC/DC input 120 V
Synonim(y):
bilans podróży, ruchoma waga, waga, waga laboratoryjna, waga przenośna
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30467747
zakres pomiaru nośności
2200 g, resolution: 1 g
Szer. szalki × dł.
14.2 cm × 12.8 cm
moc baterii
alkaline, 1000 hr life
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH30467747-1EA | 4065266751482 |