Kluczowe dokumenty
OH30430074
Ohaus® PR Precision Balance
Model PR1602/E, weighing capacity 1600 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30430074
zakres pomiaru nośności
1600 g, resolution: 0.01 g
śr. szalki
Opis ogólny
Wagi analityczne i precyzyjne PR oferują dokładność i powtarzalność w podstawowych zastosowaniach ważenia w warunkach laboratoryjnych, przemysłowych i edukacyjnych, zapewniając konkurencyjną wydajność w ekonomicznej cenie. Dzięki łączności RS232 ułatwiającej komunikację, podświetlanemu wyświetlaczowi i prostemu interfejsowi zapewniającemu nieskomplikowaną obsługę, wagi PR są idealnie zaprojektowane do miejsca pracy.
Zastosowanie
Ważenie podstawowe, liczenie części, ważenie procentowe
Cechy i korzyści
Wybierane przez użytkownika filtry środowiskowe i ustawienia jasności, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, wybierane przez użytkownika punkty kalibracji zakresu, blokada oprogramowania i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcje drukowania danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektu i użytkownika, wskaźnik przeciążenia / niedociążenia oprogramowania, wskaźnik stabilności
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)