OH30429848
Ohaus® Pioneer® Precision Balance
Model PX163/E, weighing capacity 160 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30429848
zakres pomiaru nośności
160 g, resolution: 0.001 g
śr. szalki
12 cm