OH30429812
Ohaus® Pioneer® Precision Balance
Model PX323/E, weighing capacity 320 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30429812
zakres pomiaru nośności
320 g, resolution: 0.001 g
śr. szalki
12 cm