OH30428207
Ohaus® Compass Portable Balance
Model CR5200, weighing capacity 5200 g, resolution: 1 g
Synonim(y):
bilans podróży, ruchoma waga, waga, waga laboratoryjna, waga przenośna
About This Item
Polecane produkty
Materiały
plastic weighing plate
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30428207
zakres pomiaru nośności
5200 g, resolution: 1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
moc baterii
alkaline, 300 hr life
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH30428207-1EA | 4065266747607 |