Kluczowe dokumenty
OH30428204
Ohaus® Compass Portable Balance
Model CR221, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 g
Synonim(y):
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
Materiały
plastic weighing plate
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30428204
zakres pomiaru nośności
220 g, resolution: 0.1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
moc baterii
alkaline, 1000 hr life
Opis ogólny
Slim, space-saving design allows for stackable storage.
Zastosowanie
Weighing
Cechy i korzyści
Intuitive two-button design makes for easy operation.
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)