Z742794
Kern EMB series precision balances
Kern EMB 200-2, weighing capacity 200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.02 g
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EMB 200-2
zakres pomiaru nośności
200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.02 g
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Prosta i wygodna obsługa za pomocą 2 klawiszy, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku w szkołach i na uniwersytetach
- Funkcja tarowania ułatwia recepturowanie
- Wyjątkowo płaska konstrukcja
- Bezpieczne i antypoślizgowe ustawienie dzięki gumowym nóżkom
- Gotowa do użycia: Baterie w zestawie. Funkcja AUTO-OFF oszczędzająca baterie, możliwość wyłączenia
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742794-1EA | 4061838807465 |