Kluczowe dokumenty
OH30378543
Ohaus® Dissolved Oxygen Meter
Model ST400D
About This Item
Kod UNSPSC:
41115611
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30378543
dissolved oxygen measuring range
0.00-20.0 mg/L (0 - 50 °C)
moc baterii
4 AAA, 250 hr life
Opis ogólny
Duży, podświetlany ekran LCD zapewnia łatwy odczyt wyników - nawet w warunkach słabego oświetlenia. Idealny do bezpiecznego użytkowania w terenie dzięki stojakowi na miernik, paskowi na nadgarstek i wytrzymałej obudowie IP54.
Zastosowanie
Pomiar tlenu rozpuszczonego w terenie i w laboratorium
Cechy i korzyści
99 pamięci pomiarów, przywołanie danych ostatniej kalibracji, automatyczny pomiar ciśnienia barometrycznego, automatyczna kompensacja temperatury z ręczną kompensacją zasolenia
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)