Kluczowe dokumenty
OH30219115
Ohaus® Conductivity Meter
Model ST300C-G
About This Item
Kod UNSPSC:
41115609
Materiały
epoxy shaft
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30219115
zakres pomiaru przewodności
0.00-199.9 mS/cm
zakres pomiaru temperatury
0-100 °C
moc baterii
4 AAA, 250 hr life
Opis ogólny
Łatwy w użyciu i dokładny dzięki prostemu procesowi kalibracji, automatycznej kompensacji temperatury i szybkim wynikom.
Zastosowanie
Przewodność, pomiar całkowitej ilości rozpuszczonych substancji stałych (TDS)
Cechy i korzyści
Automatyczna kompensacja temperatury, regulowany współczynnik temperatury
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)