OH30206084
Ohaus® Adventurer® Precision Balance
Model AX2201/E, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30206084
zakres pomiaru nośności
2200 g, resolution: 0.1 g
Szer. szalki × dł.
19.5 cm × 17.5 cm
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)