producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30073970
zakres pomiaru pH
0.00-14 pH unit
moc baterii
4 × 1.5 V, 200 hr life
Opis ogólny
With durable IP67 waterproof ABS housing, protective sensor cap, and an automatic shutdown feature that preserves battery life, OHAUS pen meters can endure consistent use in rough, wet environments.
Zastosowanie
pH, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), salinity, total dissolved solids (TDS), temperature measurement
Cechy i korzyści
Easily replaceable electrodes, automatic shut off feature
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)