Merck
O5129
Supelco
Oxazepam-d5
Synonim(y):
7-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-(phenyl-d5)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
About This Item
Wzór liniowy:
C15H6D5ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
czystość izotopowa
98 atom % D
kontrola substancji
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2=NC(O)C(=O)Nc3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-15(20)14(19)17-12/h1-8,15,20H,(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
ADIMAYPTOBDMTL-RALIUCGRSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bernhard Watzer et al.
International journal of legal medicine, 129(4), 759-769 (2014-12-20)
Arthrotec(®) (AT) is a combination of diclofenac, a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), and misoprostol (MP), a synthetic analogue of prostaglandin E1 (PGE1). MP is a lipophilic methyl ester prodrug. It is readily metabolized to the biologically active misoprostol acid (MPA).
Niclas Stephanson et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 985, 189-196 (2015-02-18)
A mass spectrometric method for drugs of abuse testing in exhaled breath employing a sampling device collecting aerosol particles was developed and applied in routine use. Analytes covered were amphetamine, methamphetamine, 6-acetylmorphine, morphine, cocaine, benzoylecgonine, diazepam, oxazepam and tetrahydrocannabinol. The
André Valle de Bairros et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 975, 24-33 (2014-12-03)
In this study, it is shown a method for the determination of benzodiazepines and their main metabolites in urine samples by hollow-fiber liquid-phase microextraction (LPME) in the three-phase mode. Initially, the hydrolysis step was performed using 100 μL of sodium