Key Documents
N9891
Monoclonal Anti-Nebulin antibody produced in mouse
clone NB2, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-AMC6, Anti-NEB177D, Anti-NEM2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NB2, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen 500 kDa
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
vertebrates, chicken
metody
indirect immunofluorescence: 1:400 using frozen sections of animal skeletal muscle
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
chicken ... NEB(101748402)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunohistochemistry
- fluorescent immunostaining
- western blotting
Działania biochem./fizjol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
of LGMD1F