Kluczowe dokumenty
N3529
NAN-190 hydrobromide
Synonim(y):
1-(2-Methoxyphenyl)-4-[4-(2-phthalimido)butyl]piperazine hydrobromide
About This Item
Polecane produkty
ciąg SMILES
Br.COc1ccccc1N2CCN(CCCCN3C(=O)c4ccccc4C3=O)CC2
InChI
1S/C23H27N3O3.BrH/c1-29-21-11-5-4-10-20(21)25-16-14-24(15-17-25)12-6-7-13-26-22(27)18-8-2-3-9-19(18)23(26)28;/h2-5,8-11H,6-7,12-17H2,1H3;1H
Klucz InChI
AXRUEPFPTQYHQD-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HTR1A(3350)
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?