Kluczowe dokumenty
72795
Butein
analytical standard
Synonim(y):
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 2′,3,4,4′-Tetrahydroxychalcone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤10% water (calc. from elemental analysis)
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1=CC(O)=C(C(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C15H12O5/c16-10-3-4-11(14(19)8-10)12(17)5-1-9-2-6-13(18)15(20)7-9/h1-8,16,18-20H/b5-1+
Klucz InChI
AYMYWHCQALZEGT-ORCRQEGFSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?