Kluczowe dokumenty
N3162
Anti-NBS1 (Nibrin) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-p95 Protein of the MRE11/RAD50 Complex
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 95 kDa (also recognizes 100 kDa band)
reaktywność gatunkowa
canine, human, rat, chimpanzee
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using Hela cells, fixed with paraformaldehyde/triton
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using MCF7 nuclear extracts
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NBN(4683)
mouse ... Nbn(27354)
rat ... Nbn(85482)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- in immunofluorence
- in immunoblotting
- in immunoprecipitation
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3