Kluczowe dokumenty
N3037
Anti-NBS1 (Nibrin), C-terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 95 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using extracts of 293T cells transfected with recombinant NBS1
western blot: 0.5-1 μg/mL using MCF7 nuclear extracts
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NBN(4683)
mouse ... Nbn(27354)
rat ... Nbn(85482)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation