Kluczowe dokumenty
N1790
Naftifine hydrochloride
Synonim(y):
Naftifine HCL
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
powder
rozpuszczalność
ethanol: soluble 50 mg/mL
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
yeast
Tryb działania
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CN(C\C=C\c1ccccc1)Cc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C21H21N.ClH/c1-22(16-8-11-18-9-3-2-4-10-18)17-20-14-7-13-19-12-5-6-15-21(19)20;/h2-15H,16-17H2,1H3;1H/b11-8+;
Klucz InChI
OLUNPKFOFGZHRT-YGCVIUNWSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)