Merck
MTOX1092P24
Sigma-Aldrich
MRP1 Knockout Caco-2 Cells
human cervix, Epithelial
Synonim(y):
MRP1 Knockout komórki Caco-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.81
Nazwa produktu
MRP1 Knockout Caco-2 Cells, one assay ready, 24 well plate
pochodzenie biologiczne
human colon
opis
one assay ready, 24 well plate
Formularz
liquid
morfologia
Epthelial
metody
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Zastosowanie
ADME/TOX
Opis ogólny
Komórki C2BBe1, podklon komórek Caco-2, odpowiadają ATCC Cat. Nr kat. CRL-2102. Komórki C2BBe1 z nokautem MRP1 to komórki nabłonkowe gruczolakoraka pochodzące od mężczyzny rasy kaukaskiej (w wieku 72 lat) z funkcjonalnym nokautem transportera wypływu MRP1.
Trzytygodniowy czas realizacji produkcji rozpoczyna się w poniedziałek po zakupie, w trzecim tygodniu komórki są wysyłane w nocy do odbioru we wtorek lub środę. Jako produkt biologiczny, który jest wysyłany w temperaturze pokojowej, komórki muszą zostać przetworzone natychmiast po ich otrzymaniu.
Cechy i korzyści
Podklon Caco-2, komórki C2BBe1, są idealne do analizy transporterów, ponieważ wykazują ekspresję wielu transporterów, są pochodzenia ludzkiego i rosną w jednorodnej monowarstwie, która tworzy ścisłe połączenia, co jest niezbędne do analizy współczynnika wypływu. Inne korzyści obejmują:
- A functional knockout of the MRP1 gene eliminates the reliance on chemical inhibitors to determine if a compound is an MRP1 substrate
- The 24 well Transwell format enables the MRP1 knockout cells to be included in standard drug transporter protocols
- Human assay with no interference from animal inhibitors
- Overcome the limitations of RNAi and knockdown cell lines that arise from remaining transporter functionality
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
X Wu et al.
Pharmaceutical research, 17(2), 209-215 (2000-04-06)
The purpose of this study was to elucidate the mechanisms by which an HMG-CoA reductase inhibitor, atorvastatin (an organic acid with a pKa of 4.46), was transported in the secretory and absorptive directions across Caco-2 cell monolayers. Caco-2 cells were
S Yee
Pharmaceutical research, 14(6), 763-766 (1997-06-01)
To evaluate and optimize the use of Caco-2 cell monolayers to predict the in vivo absorption of a broad range of compounds in man. Caco-2 cells are derived from human adenocarcinoma colon cells and spontaneously differentiate when grown on porous
V Pade et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 87(12), 1604-1607 (1999-04-03)
The objective of this investigation was to establish a relationship between drug permeability and solubility in vitro and the extent of drug absorption in humans. We selected drugs with varying permeabilities and solubilities with the aim of establishing a relationship
P Artursson
Journal of pharmaceutical sciences, 79(6), 476-482 (1990-06-01)
A human intestinal cell line, Caco-2, was used as a model to study the passive diffusion of drugs across intestinal epithelium. The cells formed continuous monolayers when grown on permeable filters of polycarbonate. After 10 days in culture, the monolayers
Mark I Kaldas et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 55(3), 307-312 (2003-05-02)
Resveratrol is a dietary constituent suggested to have protective effects against cancer as well as cardiovascular disease. The purpose of the study was to learn whether this agent could be absorbed in man and enter the systemic circulation. This was
Produkty
Application note on Drug transport assays in a 96-well system using Millicell-96 System from Millipore.
We presents an article on The Role of Intestinal Efflux Transporters In Drug Absorption.