Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
MTOX1024
9349 Komórki PERK (-/-)
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.81
Polecane produkty
Nazwa produktu
9349 Komórki PERK (-/-), one vial
pochodzenie biologiczne
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
Poziom jakości
Formularz
liquid
numer dostępu OMIM
temp. przechowywania
−196°C
informacje o genach
human ... EIF2AK3(9451)
Opis ogólny
HepaRG to ludzka linia komórek wątrobiaka. Komórki posiadają pseudodiploidalny kariotyp i zostały scharakteryzowane jako owalna, przewodowa, bipotencjalna linia komórek wątrobowych, ponieważ mają zdolność różnicowania się zarówno w linie żółciowe, jak i hepatocytowe w obecności DMSO. Komórki HepaRG PERK knockout wykazują ekspresję głównych czujników ksenobiotyków (PXR, CAR i AhR), transporterów leków, enzymów metabolizujących leki fazy I i II, a także kluczowych wątrobowych czynników transkrypcyjnych zaangażowanych w szlaki odpowiedzi na stres.
Zastosowanie
Szczegółowe protokoły znajdują się w biuletynie technicznym
Cechy i korzyści
Komórki HepaRG są najbardziej aktywną metabolicznie ludzką linią komórkową hepatocytów opracowaną do tej pory. Komórki te nadają się do szerokiej gamy badań metabolizmu leków, indukcji CYP, toksyczności zależnej od metabolizmu, transporterów i hepatotoksyczności. - HepaRG PERK Knockout (KO) firmy Sigma umożliwia badanie zespołu Wolcotta-Rallisona i odpowiedzi na stres retikulum endoplazmatycznego z udziałem PERK w wątrobie.
Jakość
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation.
Informacje prawne
Załącznik 1: Licencja na linie komórkowe ADME/Tox
Załącznik 2: Licencja na ograniczone użycie HepaRG
Załącznik 2: Licencja na ograniczone użycie HepaRG
HepaRG is a trademark of BioPredic International company
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)