Kluczowe dokumenty
MTOX1021
HepaRG™ Cells BCRP (-/-)
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
HepaRG™ Cells BCRP (-/-), one vial
pochodzenie biologiczne
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
Poziom jakości
Formularz
liquid
numer dostępu OMIM
temp. przechowywania
−196°C
informacje o genach
human ... ABCG2(9429)
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- The frame-shift mutation of ABCG2 gene was confirmed by fragment length analysis and DNA sequencing.
- Loss of functionality was confirmed by loss of transport of selective substrates in sandwich culture assay.
Jakość
Informacje prawne
Exhibit 2: HepaRG limited use license
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Oral drug delivery involves dissolution in the small intestine and absorption across the enterocyte barrier into the portal vein followed by subsequent delivery through the liver into the systemic circulation.