MTCT8750
MTC™ Bio DuoClick™ Two Position Screw-cap Culture Tube
capacity 5 mL, polypropylene, non-sterile, pack of 1000 ea (1000 x tubes & 1000 x caps packed seperately)
Synonim(y):
culture test tube, plastic culture tube, plastic tube, plate sealing film, qPCR sealing membrane
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
screw cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduation: no
graduation
opakowanie
pack of 1000 ea (1000 x tubes & 1000 x caps packed seperately)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio T8750
Parametry
4,000 × g speed
pojemność
5 mL
śr. × dł.
12 mm × 75 mm
przydatność
suitable for (cell culture)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
DuoClick™ tubes are available e-beam sterilized, with screw caps attached, and in ready-to-use rack packaging.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- New patent pending screw-cap!
- Aerobic culturing at first click
- Anaerobic after second click
- Printed graduations
- Flat, markable screw-cap
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)