MTCT90051S
MTC™ Bio FACS FlowTubes™ for Flow Cytometry
sterile, pkg of 500 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
cell sorting tube, flow cytometry tube
About This Item
Polecane produkty
Materiały
(strainer cap (35 µm))
polystyrene
round clear
sterylność
sterile
Właściwości
graduation: no
opakowanie
pkg of 500 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio T9005-1S
pojemność
5 mL
śr. × dł.
12 mm × 75 mm
przydatność
suitable for (cell culture)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Compatible with FACS (BD) instruments
- Available with 35µm strainer cap, standard cap, or no cap
- Clear polystyrene
- 5mL capacity
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)