MTCT8235
MTC™ Bio Culture Tubes
capacity 14 mL, polypropylene, sterile, pack of 1000 ea (40 x bag 25EA)
Synonim(y):
culture test tube, plastic culture tube, plastic tube, reagent dish
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (dual position snap cap)
polypropylene
round
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 1000 ea (40 x bag 25EA)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio T8235
Parametry
4000 × g speed (max)
pojemność
14 mL
śr. × dł.
17 mm × 100 mm
przydatność
suitable for (cell culture)
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- durable transparent polypropylene
- graduated
- withstand temperatures -86°C to 121°C
- centrifugal forces, up to 4000×g
- RNase, DNase, pyrogen, and cytotoxin free
- sterilized to SAL 10-6 Dual graduations at every 0.2mL and 0.5m
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)