MTCP70051S
MTC™ Bio ASPIR-8 Resevoir
capacity 5 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
chłodzony stojak na rurki, naczynie na odczynnik, uchwyt na odczynnik
About This Item
Kod UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P7005-1S
pojemność
5 mL
Opis ogólny
Zbiornik ASPIR-8, 5 ml, sterylny, pakowany pojedynczo, 100/szt.
Cechy i korzyści
- Stopniowane ścianki wewnętrzne
- Dno w kształcie litery U z mikrowlewem
- Wylewki na wszystkich 4 rogach
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)