MTCP70055S
MTC™ Bio ASPIR-8 Resevoir
capacity 5 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Synonim(y):
chłodzony stojak na rurki, naczynie na odczynnik, uchwyt na odczynnik, znacznik fiolki krio
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P7005-5S
pojemność
5 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Stopniowane ścianki wewnętrzne
- Dno w kształcie litery U z mikrowlewem
- Wylewki na wszystkich 4 rogach
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)