MTCP520820U
MTC™ Bio ProPette™ LE 8-Channel Adjustable Pipettor
capacity 2-20 μL
Synonim(y):
pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Właściwości
adjustable
manual
no. of channels 8
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P5208-20U
pojemność
2-20 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
12390 Pipeta 8-kanałowa LE, od 2 do 20 µl
Pipety wielokanałowe Propette LE™, idealne do wszystkich zastosowań 96-dołkowych, są lekkie, wytrzymałe i zdolne sprostać wymaganiom codziennego użytkowania w intensywnym środowisku laboratoryjnym.
Cechy i korzyści
- Regulacja za pomocą blokady Roto-Lock
- Niewielka waga i zredukowane siły
- Pełny zakres objętości (1.0µL-300µL)
- Najwyższa dokładność i powtarzalność
- Wyjątkowy komfort użytkowania
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MTCP520820U-1EA | 4065271096639 |