MTCP4311
MTC™ Bio Pipette Tips For ProPette™ LE Pipettor
capacity 10 mL, non-sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
Synonim(y):
pipetting tip, plastic tube
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea (bulk bag)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P4311
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Pipette Tips, 10ml, bagged, for ProPette LE 2018 or later, 100/pk
Cechy i korzyści
- For Propette 10mL pipettors
- Extended reach
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio