AXYT10MLC
Pipette tips
macro tips, size 10 mL, clear, pkg of 10x200tips/cs
Synonim(y):
Końcówki do pipet 10 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc T-10ML-C
Corning
opakowanie
pkg of 10x200tips/cs
rozmiar
10 mL
pojemność
200 μL
kolor
clear
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)