Key Documents
MTCP412101
MTC Bio Transfer Pipette
size 1.5 mL, small bulb, extended tip, non-sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiały
low-density polyethylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduation: no
opakowanie
pack of 500 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P4121-01
Długość
104 mm
rozmiar
1.5 mL
Opis ogólny
Transfer pipette, 1.5ml, small bulb, extended tip, non-sterile, bulk pack, 500/pk
Cechy i korzyści
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio