MTCP411511
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 5 mL, blood bank, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Polecane produkty
Materiały
low-density polyethylene
sterylność
sterile
Właściwości
graduation
opakowanie
pack of 500 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P4115-11
Długość
146 mm
pojemność pipety
2.6 mL
rozmiar
5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pipeta transferowa, 5 ml, bank krwi, z podziałką do 2 ml, sterylna, pakowana pojedynczo, 500/szt.
Te nietłukące się, jednoczęściowe pipety eliminują zanieczyszczone gumowe bańki, potłuczone szkło i narażenie na materiały zakaźne. Są wykonane z ultra-przezroczystego polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i idealnie nadają się do mikrobiologii, bankowania krwi, hematologii, immunologii i analizy moczu. Sterylne pipety doskonale nadają się do hodowli tkanek. Ich powierzchnia o niskim powinowactwie zmniejsza straty próbek, komórek i białek.
Cechy i korzyści
- Przezroczysty, nietoksyczny i obojętny
- Precyzyjny, jednolity rozmiar kropli
- Odporny na stłuczenia i nietłukący
- Możliwość zgrzewania
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)