Kluczowe dokumenty
MTCP5212300U
MTC Bio ProPette LE 12-Channel Adjustable Pipettor
capacity 30-300 μL
Synonim(y):
pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
Właściwości
adjustable
manual
no. of channels 12
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P5212-300U
pojemność
30-300 μL
Opis ogólny
12390 Pipeta 12-kanałowa LE, od 30 do 300 µl
Pipety wielokanałowe Propette LE, idealne do wszystkich zastosowań 96-dołkowych, są lekkie, wytrzymałe i zdolne sprostać wymaganiom codziennego użytkowania w intensywnym środowisku laboratoryjnym.
Cechy i korzyści
  • Regulacja za pomocą blokady Roto-Lock
  • Niewielka waga i zredukowane siły
  • Pełny zakres objętości (1.0µL-300µL)
  • Najwyższa dokładność i powtarzalność
  • Wyjątkowy komfort użytkowania
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)