MTCP1001Q
MTC™ Bio Pure.Amp™ qPCR Sealing Film
to fit standard qPCR plates, sticky adhesive
Synonim(y):
Membrana uszczelniająca qPCR, membrana uszczelniająca, plastikowa rurka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
opakowanie
bag of 10 × 100 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P1001-Q
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Folia uszczelniająca, qPCR Optical (lepka folia samoprzylepna) Bio-Rad, 10 torebek po 10 uszczelek, 100 sztuk w opakowaniu
Cechy i korzyści
- Nie zawierają inhibitorów RNazy, DNazy, DNA i PCR
- Wewnętrzne opakowania po 10 membran
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)