Kluczowe dokumenty
MTCC3205C
MTC Bio ClearSeal Screw Cap Microtubes
capacity 0.5 mL, sterile, cap, natural, conical bottom, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Synonim(y):
rurka wirówki, zakręcana rurka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
clear cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
sterylność
sterile
Właściwości
cap natural
opakowanie
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio C3205-C
Parametry
21,000 xcg speed
pojemność
0.5 mL
Opis ogólny
Mikroprobówki z nakrętkami zawierają zmontowane nakrętki z silikonowymi pierścieniami O-ring, które zapewniają szczelność w temperaturach od -86°C do +121°C i mogą być wirowane z prędkością do 22 000×g.
Cechy i korzyści
  • bez podziałki
  • ultra-przezroczysty polipropylen
  • szczelne uszczelnienie O-ring od -86°C do +121°C
  • Maks. 22 000×g
  • sterylny; wolny od RNazy, DNazy i pirogenów
Informacje prawne
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)