MTCC2050
MTC™ Bio Locktop Style Microtube
capacity 0.5 mL, pack of 1000 ea
Synonim(y):
rurka wirówki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.78
Polecane produkty
Materiały
clear
polypropylene
round
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduation
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio C2050
pojemność
0.5 mL
przydatność
suitable for PCR
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mikroprobówki 12362 Bio 0,5 ml są dostarczane z zakrętkami typu Locktop. Zaprojektowane z myślą o bezpiecznym przechowywaniu próbek, zakrętki typu Locktop zapewniają szczelne zamknięcie, aby zapobiec wyciekom lub zanieczyszczeniu. Te mikroprobówki są idealne do różnych zastosowań laboratoryjnych, takich jak przechowywanie próbek, PCR i wirowanie. Ich solidna konstrukcja pozwala im wytrzymać duże prędkości w procesach wirowania bez uszczerbku dla integralności próbki. Przezroczysty materiał polipropylenowy umożliwia łatwą kontrolę wzrokową próbek. Te mikroprobówki są idealnym wyborem dla każdego laboratorium poszukującego niezawodnych i wygodnych rozwiązań do przechowywania próbek.
Mikrotubka z nasadką, 0,5 ml, nasadka typu Locktop, 1000/szt.
Cechy i korzyści
- Kompatybilność ze standardowym wyposażeniem
- Wirowanie z prędkością do 28 000xg
- Wolny od RNazy, DNazy i pirogenów
- Niezrównana klarowność
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)