Kluczowe dokumenty
MT30671551
Sigma-Aldrich
Miernik przewodności Mettler Toledo SevenDirect SD30
meter and electrode arm only
About This Item
Kod UNSPSC:
41115609
NACRES:
NB.79
wejście AC/DC
, universal plug set
220 V / 240 V
opakowanie
pack of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 30671551
zakres pomiaru przewodności
0.001-2000 mS/cm, accuracy: 0.5%, resolution: 0.001-2
zakres pomiaru temperatury
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
Opis ogólny
Opanowany w mgnieniu oka
Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych. Instrukcje prowadzą użytkownika przez proces kalibracji czujnika.
Śledzi Twoje rekordy
Przyrząd przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
Wystarczająco wytrzymały
Zamknięta komora złączy i wymienna pokrywa chronią przyrząd przed kurzem i wyciekami, nawet z podłączonymi czujnikami (IP54 w użyciu).
Ramię elektrody dla wydajnej pracy
Ramię elektrody EasyPlace ułatwia umieszczenie czujnika w próbce lub pojemniku buforowym. Dedykowane pozycje do czyszczenia i przechowywania ułatwiają prawidłową obsługę czujnika. Ruchy pionowe i poziome ułatwiają precyzyjne pozycjonowanie, nawet jedną ręką.
Chroń krytyczne ustawienia
Dwupoziomowe zarządzanie użytkownikami chroni najważniejsze ustawienia. Operatorzy zachowują elastyczność indywidualnego ustawiania preferencji, takich jak język i jasność ekranu.
Wyświetlacz dostosowuje się do Twoich potrzeb
Wyświetlaj szczegółowe informacje pomiarowe na jednym ekranie pomiarowym - lub skup się tylko na wyniku i zmaksymalizuj czytelność dzięki trybowi uFocus.
Zastosowanie
Pomiar przewodności
Cechy i korzyści
  • Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych.
  • Przyrząd przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
  • Inteligentna konstrukcja i pokrywa chronią przyrząd przed kurzem i rozlanymi cieczami.
  • Ramię elektrody dla wydajnej pracy
  • Ochrona krytycznych ustawień dzięki dwupoziomowemu zarządzaniu użytkownikami
  • Wyświetlacz dostosowuje się do potrzeb użytkownika, aby zmaksymalizować czytelność
Komponenty
Includes: Meter: an efficient electrode arm; Protective cover; Power supply
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)