Merck
MAK562
Sigma-Aldrich
Branched Chain Amino Acid Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw BCAA, Zestaw testowy BCAA
About This Item
Kod UNSPSC:
41116104
NACRES:
NA.28
zastosowanie
sufficient for 100 colorimetric tests
Poziom jakości
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders; gastrointestinal diseases
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Leucyna, izoleucyna i walina, znane łącznie jako aminokwasy rozgałęzione (BCAA), są wyjątkowe wśród aminokwasów egzogennych, ponieważ ulegają utlenianiu w większym stopniu w tkankach obwodowych niż w wątrobie1. Stężenie tych aminokwasów w osoczu zmienia się pod wpływem umiarkowanych i wyczerpujących ćwiczeń, diety i stanu odżywienia danej osoby.2
W tym teście stężenie BCAA jest określane przy użyciu sprzężonej reakcji enzymatycznej w celu katalizowania konwersji cząsteczki BCAA do jej formy ketonowej, co skutkuje konwersją NAD+ do NADH.3 NADH jest wykrywany za pomocą wskaźnika kolorymetrycznego, z maksimum absorpcji przy 450 nm, proporcjonalnym do ilości obecnego BCAA.
Zastosowanie
Zestaw BCAA został wykorzystany do ilościowego oznaczania BCAA w różnego rodzaju próbkach, takich jak żywność, suplementy diety, krew, surowica i komórki.
Cechy i korzyści
Wysoce czuły, prosty i wysokowydajny test do pomiaru stężenia BCAA.
Czas detekcji: tylko 30 minut
Kalkulator pomocniczy obliczy potrzebne odczynniki zgodnie z potrzebami eksperymentalnymi i przeanalizuje wyniki na podstawie danych eksperymentalnych.
Kliknij tutaj, aby pobrać plik excel kalkulatora.
Przydatność
Nadaje się do pomiaru aminokwasów rozgałęzionych (BCAA) w różnych próbkach biologicznych i organicznych.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)