MAK306
LCFC-LCAT Acyltransferase Activity Assay
Supplied by Roar Biomedical, Inc., sufficient for 100 fluorometric tests
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 100 fluorometric tests
Zastosowanie
pharmaceutical
metoda wykrywania
fluorometric
powiązane choroby
cardiovascular diseases
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Białko osocza acylotransferaza lecytyna:cholesterol (LCAT) katalizuje przeniesienie grupy acylowej z pozycji sn2 fosfatydylocholiny do grupy 3-hydroksylowej cholesterolu, tworząc ester cholesterolu. Aktywność ta zachodzi na powierzchni lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL), a estry cholesterolu utworzone przez LCAT są włączane do rdzenia HDL.
Cechy i korzyści
- Nieenzymatyczne oznaczanie tworzenia estrów cholesterolu.
- Inhibitory LCAT lub inne związki chemiczne nie mają na niego wpływu.
- Test typu rozcieńczeniowego lub nierozcieńczeniowego.
- Składniki testu stabilne przez okres do jednego roku.
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Przydatność
Nadaje się do wysokoprzepustowych badań przesiewowych, badań mechanizmu działania i zależności struktura-aktywność (SAR) LCAT w osoczu i surowicy.
Zasada
LCFC-LCAT Acyltransferase Activity Assay to test fluorometryczny przydatny do pomiaru aktywności acylotransferazy LCAT w surowicy lub osoczu. Metoda wykrywa zmiany poziomu wolnego cholesterolu LCAT (LCFC) w próbce bez użycia oksydazy cholesterolowej, peroksydazy lub generowania nadtlenku wodoru. Na wykrywanie nie ma wpływu jodooctan ani inne inhibitory LCAT. Aktywność LCAT skutkuje fluorometrycznym (λEx = 320 nm/λEm = 405 nm) produktem proporcjonalnym do ilości obecnego wolnego cholesterolu.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Deficient cholesterol esterification in plasma of apoc2 knockout zebrafish and familial chylomicronemia patients.
Liu C, et al.
PLoS ONE, 12(1), e0169939-e0169939 (2017)