MAK121
Neuraminidase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonim(y):
Sialidase Activity Assay Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Zastosowanie
pharmaceutical
metoda wykrywania
colorimetric
fluorometric
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Neuraminidase, also known as Sialidase, is an enzyme that hydrolyzes terminal sialic acid residues on poly-saccharide chains. It is predominantly expressed in microorganisms such as bacteria and viruses. Cleavage of sialic acid residues by neuraminidase is believed to play several roles in infection by influenza viruses. It is thought to assist in the penetration of mucosal linings, the invasion of target cells, the elution of progeny viruses from infected cells, and the prevention of self-aggregation. Thus, neuraminidase is an important target for influenza drug development and simple, direct, and automation-ready procedures for measuring neuraminidase activity find wide applications in research and drug discovery.
Zastosowanie
- 5-Nitrobenzo[c][1, 2, 5]selenadiazol jako środek terapeutyczny w regulacji stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego wywołanego przez grypę A(H1N1)pdm09 in vitro i in vivo: W badaniach tych wykorzystano zestaw Neuraminidase Activity Assay Kit do badania środków terapeutycznych regulujących stres oksydacyjny i stan zapalny, pokazując jego kluczową rolę w badaniach przeciwwirusowych i potencjalnych zastosowaniach farmakologicznych (Guo et al., 2023).
- Potencjał sialidazy bakteryjnej Clostridium perfringens jako środka przeciwwirusowego w zakażeniach rzekomym pomorem drobiu przy użyciu modelu in ovo z zarodkowanego jaja kurzego: Podkreśla zastosowanie zestawu do pomiaru i obserwacji aktywności enzymu sialidazy w celu oceny potencjału przeciwwirusowego enzymów bakteryjnych przeciwko chorobom drobiu, przyczyniając się do rozwoju nowych metod biokontroli (Kurnia i in., 2022).
- Badania dokowania molekularnego i ocena biologiczna pochodnych berberyny-benzotiazolu jako środka przeciw grypie poprzez blokowanie neuraminidazy: Wykorzystuje zestaw testowy neuraminidazy do oceny skuteczności aktywności neuraminidazy zsyntetyzowanego związku, oferując ścieżkę do projektowania nowych leków przeciwwirusowych o zwiększonej specyficzności i sile działania (Kumar et al., 2021).
Cechy i korzyści
Compatible with high-throughput handling systems.
Przydatność
Suitable for the detection of neuraminidase activity in biological samples and for the screening of neuraminidase inhibitors.
Zasada
In this assay, neuraminidase activity is determined by an enzymatic assay in which sialic acid released by neuraminidase results in a colorimetric (570 nm)/fluorometric (λex = 530/λem = 585 nm) product directly proportional to neuraminidase activity in the sample. The linear detection range at 37 °C is 0.1-10 units/L for colorimetric assays and 0.01-2 units/L for fluorometric assays.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Laura R Kuck et al.
Vaccine, 36(21), 2937-2945 (2018-04-28)
Practical methods to measure the potency of influenza vaccines are needed as alternatives for the standard single radial immunodiffusion (SRID) assay. VaxArray assays for influenza hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA) have been developed to address this need. In this report